Merck
AMBH9884E74F
Ambeed, Inc.
Methyl 2-fluoro-4-(1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-ylamino)benzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.27
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 2-fluoro-4-((1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)amino)benzoate
Inchi Code
1S/C13H16FNO4/c1-13(2,12(17)19-4)15-8-5-6-9(10(14)7-8)11(16)18-3/h5-7,15H,1-4H3
InChIKey
IDAJNIOTTOAHJF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1802242-47-2.html
Synonym
Methyl 2-fluoro-4-((1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)amino)benzoate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1802242-47-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)