Merck
AMBH9884D5D2
Ambeed, Inc.
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c1-4-2-6(8(9,10)11)12-3-5(4)7(13)14/h2-3H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
IJZZCZADLDCJRX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/261635-74-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)