Merck
AMBH9884D55D
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-1,2,3-benzotriazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H2,(H,7,8,9)
InChIKey
CKRLKUOWTAEKKX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6789-99-7.html
Synonym
4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)