Merck
AMBH9884D41B
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-13-11-4-2-3-8-7-9(12)5-6-10(8)11/h2-4,9,12H,5-7H2,1H3
InChIKey
CQLUQVLUGVECGE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32920-08-4.html
Synonym
5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)