Merck
AMBH9884D3BA
Ambeed, Inc.
Cycloheptanecarbonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.64
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
cycloheptanecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2
InChIKey
CIYPNZYEUZQIHN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6557-86-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)