Merck
AMBH9884CF7F
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-nitropyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-fluoro-4-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H3FN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
InChIKey
BOGKTBKWDIUAGK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18614-46-5.html
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)