Merck
AMBH9884CDDE
Ambeed, Inc.
1-Chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-chloroisoquinoline-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-9-8-2-1-7(10(13)14)5-6(8)3-4-12-9/h1-5H,(H,13,14)
InChIKey
VUYRQFWSJKHQLA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256787-42-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)