Merck
AMBH9884CAFD
Ambeed, Inc.
8-Bromo-4-chloro-3-nitroquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.5
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
8-bromo-4-chloro-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4BrClN2O2/c10-6-3-1-2-5-8(11)7(13(14)15)4-12-9(5)6/h1-4H
InChIKey
NIUWHFXFGJZPRJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1602806-67-6.html
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1602806-67-6.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)