Merck
AMBH9884CAA7
Ambeed, Inc.
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-6-5(4)8/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)
InChIKey
PMVLHRHRTOBBHS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76220-94-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)