Merck
AMBH9884C93F
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-butyl-6-methylpyrimidin-4-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-amino-5-butyl-6-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-3-4-5-7-6(2)11-9(10)12-8(7)13/h3-5H2,1-2H3,(H3,10,11,12,13)
InChIKey
VYCNDBQWMCGZAA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4038-64-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)