Wichtige Dokumente
AMBH9884C8C9
Ambeed, Inc.
2-Methoxyquinolin-6-ylboronic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A514303-100MG
CHF 113.89
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A514303-100MG
CHF 113.89
Iupac Name
2-methoxy-6-quinolinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H10BNO3/c1-15-10-5-2-7-6-8(11(13)14)3-4-9(7)12-10/h2-6,13-14H,1H3
InChIKey
JAHPYOBVPRULLO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)