Merck
AMBH9884C3CC
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.03
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(3-fluoro-2-iodophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6FIO/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChIKey
ONXZKWFZKQVMIG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261827-82-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)