Merck
AMBH9884C292
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5BrF3N/c11-7-2-1-3-8-6(7)4-5-9(15-8)10(12,13)14/h1-5H
InChIKey
HUQUQPOWIYVIFZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/176722-71-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)