Merck
AMBH9884BBCE
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-bromo-3-fluorobenzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.02
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-amino-6-bromo-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-5-1-2-6(9)7(11)4(5)3-10/h1-2H,11H2
InChIKey
YRXRNFNJDFYRCO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1550664-84-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)