Merck
AMBH9884B9CF
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-bromo-4-fluoro-5-nitrobenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2-bromo-4-fluoro-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrFNO4/c1-2-16-9(13)5-3-8(12(14)15)7(11)4-6(5)10/h3-4H,2H2,1H3
InChIKey
ULCUEMGHPKGASH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1153284-99-1.html
Synonym
Ethyl 2-bromo-4-fluoro-5-nitrobenzoate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)