Merck
AMBH97F11542
Ambeed, Inc.
3-chlorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-chlorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8ClN.ClH/c6-4-1-5(7,2-4)3-4;/h1-3,7H2;1H
InChIKey
MYSGDXVBKMKAST-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1886967-25-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)