Merck
AMBH97F1144D
Ambeed, Inc.
3-Amino-2-nitrobenzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-amino-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10(11)12/h1-3H,9H2
InChIKey
VVLXEASYKMQILM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/408502-45-4.html
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/408502-45-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)