Merck
AMBH97F074C3
Ambeed, Inc.
Methyl furo[3,2-b]pyridine-5-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl furo[3,2-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-12-9(11)7-2-3-8-6(10-7)4-5-13-8/h2-5H,1H3
InChIKey
FPUMSSVWIGWCRB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1352896-33-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)