Merck
AMBH97F07355
Ambeed, Inc.
3-((4-Aminophenyl)sulfonyl)propan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-((4-aminophenyl)sulfonyl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c10-8-2-4-9(5-3-8)14(12,13)7-1-6-11/h2-5,11H,1,6-7,10H2
InChIKey
LRPJPWFRYRFDTF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131110-21-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)