Merck
AMBH97F07152
Ambeed, Inc.
2-Bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.53
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H3BrClNS/c8-6-3-5-7(11-6)4(9)1-2-10-5/h1-3H
InChIKey
XMZQZXNHMUDHNZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/225385-05-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)