Merck
AMBH97F06EE9
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydrospiro[indene-1,4'-piperidine] hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.75
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,3-dihydrospiro[indene-1,4'-piperidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N.ClH/c1-2-4-12-11(3-1)5-6-13(12)7-9-14-10-8-13;/h1-4,14H,5-10H2;1H
InChIKey
ALQOOMOOZAZVBQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/96651-85-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)