Merck
AMBH97F06CFB
Ambeed, Inc.
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F3N2O3/c9-8(10,11)16-7-2-1-5(4-12)3-6(7)13(14)15/h1-3H
InChIKey
WFAHTXKLIWKTAQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214360-38-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1214360-38-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)