Merck
AMBH97F06ABA
Ambeed, Inc.
Trimethoxy(4-methoxyphenyl)silane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.32
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
trimethoxy(4-methoxyphenyl)silane
Inchi Code
1S/C10H16O4Si/c1-11-9-5-7-10(8-6-9)15(12-2,13-3)14-4/h5-8H,1-4H3
InChIKey
ZESWBFKRPIRQCD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
93%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35692-27-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)