Merck
AMBH97F06763
Ambeed, Inc.
8-Fluoroquinolin-3-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
8-fluoro-3-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-2-6-4-7(11)5-12-9(6)8/h1-5H,11H2
InChIKey
ZXZAQZWSGSBUNR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936324-21-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)