Merck
AMBH97F05FAC
Ambeed, Inc.
2-Amino-N-cyclopropylacetamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.61
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-amino-N-cyclopropylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O.ClH/c6-3-5(8)7-4-1-2-4;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8);1H
InChIKey
DYXKHNOFSUODKN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/670253-51-7.html
Synonym
2-Amino-n-cyclopropylacetamide, HCl
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)