Merck
AMBH97F05AD5
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-3-11-8(10)6-4-5(2)12-7(6)9/h4H,3,9H2,1-2H3
InChIKey
AYBUNZGJQVYGTM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4815-32-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)