Wichtige Dokumente
AMBH97F05109
Ambeed, Inc.
Methyl 5-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 5-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H6BrN3O2/c1-12-6(11)3-2-9-5(8)4(7)10-3/h2H,1H3,(H2,8,9)
InChIKey
MLSGAYHFWIBCSD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1076198-49-6.html
Analysenzertifikate (COA)
Sie brauchen ein Muster eines COA?
Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.