Merck
AMBH97F043C7
Ambeed, Inc.
5-Ethynyl-2-methylpyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-ethynyl-2-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6N2/c1-3-7-4-8-6(2)9-5-7/h1,4-5H,2H3
InChIKey
LHWRETGSZBTVAG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95.0%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1196153-50-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1196153-50-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)