Merck
AMBH97F0439A
Ambeed, Inc.
(3,4-Diaminophenyl)dimethylphosphine oxide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.18
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(3,4-diaminophenyl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C8H13N2OP/c1-12(2,11)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,9-10H2,1-2H3
InChIKey
ODFZZNNWKPXBOY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2305255-12-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2305255-12-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)