Merck
AMBH97F03EAC
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2,5-dihydrofuran-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 2,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-9(2,3)12-8(10)7-4-5-11-6-7/h4H,5-6H2,1-3H3
InChIKey
SEBXANQHCVSIRF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/797038-34-7.html
Synonym
tert-Butyl 2,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)