Merck
AMBH97BA0CCF
Ambeed, Inc.
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(difluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O2/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,7H,(H,11,12)
InChIKey
LIACRDFNWIGRCX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55805-20-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)