Merck
AMBH97BA029B
Ambeed, Inc.
3-Chloro-9H-carbazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.65
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-chloro-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C12H8ClN/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7,14H
InChIKey
CABSFELLEWZIAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2732-25-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2732-25-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)