Merck
AMBH97B9F930
Ambeed, Inc.
(4-Methoxy-2-methylphenyl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(4-methoxy-2-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7-5-9(11-2)4-3-8(7)6-10/h3-5H,6,10H2,1-2H3
InChIKey
RYTPCWXDKCCDBI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21883-14-7.html
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)