Merck
AMBH97B9F2FF
Ambeed, Inc.
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-methoxy-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-10-6-5(8)4(7)2-3-9-6/h2-3H,8H2,1H3,(H2,7,9)
InChIKey
YAIFNSSQKVRCSO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33631-04-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)