Merck
AMBH96F10DA7
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-1H-pyrazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-fluoro-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C3H3FN2/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChIKey
WNDHCIJGEKNYNF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14521-81-4.html
Synonym
5-Fluoro-1H-pyrazole
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)