Merck
AMBH96F10AD1
Ambeed, Inc.
7-Bromo-5-methoxyquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-bromo-5-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-6-7(11)5-9-8(10)3-2-4-12-9/h2-6H,1H3
InChIKey
HPWCKYVAFXPEGG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378860-76-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)