Merck
AMBH96F109C3
Ambeed, Inc.
(3-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(3-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChIKey
LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24974-73-0.html
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)