Merck
AMBH96F109B6
Ambeed, Inc.
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C8H7NOS/c1-5-2-3-6-7(4-5)10-8(11)9-6/h2-4H,1H3,(H,9,11)
InChIKey
NUMDWMDMUXZMHA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23417-29-0.html
Synonym
6-Methylbenzo[d]oxazole-2-thiol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23417-29-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)