Merck
AMBH96F109B0
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-iodobenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.46
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-chloro-3-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClIO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
RHDAGVGRAVWMOP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874817-93-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)