Merck
AMBH96F1093C
Ambeed, Inc.
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.6
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-chloro-4,5-dimethyl-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-3-4(2)6(8)10-9-5(3)7/h1-2H3,(H2,8,10)
InChIKey
NYQKWJMDQIXMEE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76593-36-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)