Merck
AMBH96F1091D
Ambeed, Inc.
2-Bromo-N-(thiazol-2-yl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2OS/c6-3-4(9)8-5-7-1-2-10-5/h1-2H,3H2,(H,7,8,9)
InChIKey
AACUYXPCLUSFMI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73326-20-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)