Merck
AMBH9614FDFA
Ambeed, Inc.
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyrazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.02
MDL-Nummer:
Iupac Name
6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-11-2-1-9-6(11)5(8)10-4/h1-3H
InChIKey
YVLSJHVPWXSKFE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245645-38-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)