Merck
AMBH9614FDD1
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-bromobutanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.11
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 2-bromobutanoate
Inchi Code
1S/C8H15BrO2/c1-5-6(9)7(10)11-8(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3
InChIKey
RIUJWUWLGXBICR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24457-21-4.html
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)