Wichtige Dokumente
AMBH9614FDBE
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h4,6H,1-3,5H2
InChIKey
PPRGXYWEHFENBY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)