Merck
AMBH9614FCFF
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.01
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-bromo-6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-2-6(9)4(3-10)7(5)11/h1-3,11H
InChIKey
DAWSNYZORFNMGT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/199287-82-6.html
Synonym
3-bromo-6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)