Merck
AMBH9614F9A9
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl ether
Inchi Code
1S/C7H7N3O/c1-11-7-5-2-3-8-6(5)9-4-10-7/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
QGJOWBMQGBHKRM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4786-76-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)