Merck
AMBH9614F8C5
Ambeed, Inc.
4-Ethyl-4-methylmorpholin-4-ium bromide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.11
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-ethyl-4-methylmorpholin-4-ium bromide
Inchi Code
1S/C7H16NO.BrH/c1-3-8(2)4-6-9-7-5-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
ACQZVWGQFXXTIX-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65756-41-4.html
Piktogramme
Health hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)