Merck
AMBH9614F774
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-methylbenzhydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-chloro-2-methylbenzohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(12)11-10/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
KJXUWMCNRKHLCR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75319-02-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/75319-02-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)