Merck
AMBH9614F57A
Ambeed, Inc.
Methyl thieno[2,3-d]thiazole-5-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 167.78
250 MG
CHF 226.57
1 G
CHF 448.25
Lieferanten-SKU: A333883-100MG
CHF 167.78
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 167.78
250 MG
CHF 226.57
1 G
CHF 448.25
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A333883-100MG
CHF 167.78
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl thieno[2,3-d]thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H5NO2S2/c1-10-7(9)5-2-4-6(12-5)8-3-11-4/h2-3H,1H3
InChIKey
CIJOBSXZSCLSRJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1909316-58-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)