Merck
AMBH9614F50F
Ambeed, Inc.
(2,6-Difluoro-4-formylphenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.92
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,6-difluoro-4-formylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BF2O3/c9-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)8(12)13/h1-3,12-13H
InChIKey
NQBHBNIZBDDDRH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871125-93-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/871125-93-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)